2-Chloro-4-methoxy-5-nitropyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR60105-1G OR60105-5G
APOSOR60105-1GEA 57 EUR
APOSOR60105-1G APOSOR60105-5G
2-Chloro-4-methoxy-5-nitropyridine
2-Chloro-4-methoxy-5-nitropyridine
Formule: C₆H₅ClN₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09907961
CAS nummer: 607373-83-1