6-Chloro-1H-imidazo[4,5-c]pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR60107-1G OR60107-250MG
APOSOR60107-1GEA 291 EUR
APOSOR60107-1G APOSOR60107-250MG
6-Chloro-1H-imidazo[4,5-c]pyridine
6-Chloro-1H-imidazo[4,5-c]pyridine
Formule: C₆H₄ClN₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD12022343
CAS nummer: 2589-11-9