7-Chloropyrido[3,4-b]pyrazine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 7-Chloro-6-azaquinoxaline
OR60108-1G OR60108-2.5G OR60108-500MG
APOSOR60108-1GEA 213 EUR
APOSOR60108-1G APOSOR60108-2.5G APOSOR60108-500MG
7-Chloropyrido[3,4-b]pyrazine
7-Chloropyrido[3,4-b]pyrazine
Formule: C₇H₄ClN₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD11044722
CAS nummer: 93049-39-9