5-Chloro-2-methoxynicotinonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR60154-1G OR60154-250MG
APOSOR60154-1GEA 249 EUR
APOSOR60154-1G APOSOR60154-250MG
5-Chloro-2-methoxynicotinonitrile
5-Chloro-2-methoxynicotinonitrile
Formule: C₇H₅ClN₂O
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD17214212
CAS nummer: 1256812-94-8