5-Bromo-4-methyl-1H-indazole, N1-BOC protected
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR60157-1G OR60157-250MG
APOSOR60157-1GEA 141 EUR
APOSOR60157-1G APOSOR60157-250MG
5-Bromo-4-methyl-1H-indazole, N1-BOC protected
5-Bromo-4-methyl-1H-indazole, N1-BOC protected
Formule: C₁₃H₁₅BrN₂O₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD16628188
CAS nummer: 1257535-48-0