7-Bromo-8-methylquinoline 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR60185-1G OR60185-250MG
APOSOR60185-1GEA 29.2 EUR
APOSOR60185-1G APOSOR60185-250MG
7-Bromo-8-methylquinoline 95+%
7-Bromo-8-methylquinoline
Formule: C₁₀H₈BrN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09907849
CAS nummer: 809248-61-1