8-Bromo-4-hydroxyquinoline 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 8-Bromoquinoline-4-ol
OR60188-1G OR60188-5G OR60188-25G
APOSOR60188-1GEA 43.8 EUR
APOSOR60188-1G APOSOR60188-5G APOSOR60188-25G
8-Bromo-4-hydroxyquinoline 95+%
8-Bromo-4-hydroxyquinoline
Formule: C₉H₆BrNO
Smeltpunt: 168…171 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00272389
CAS nummer: 57798-00-2