6-Amino-4-bromoquinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 6-Amino-4-bromo-1-azanaphthalene, 4-Bromoquinolin-6-amine
OR60190-250MG OR60190-500MG OR60190-100MG
APOSOR60190-250MGEA 132 EUR
APOSOR60190-250MG APOSOR60190-500MG APOSOR60190-100MG
6-Amino-4-bromoquinoline
6-Amino-4-bromoquinoline
Formule: C₉H₇BrN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16659607
CAS nummer: 1260785-25-8