Ethyl (E)-3-ethoxy-2-methylacrylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Ethyl (2E)-3-ethoxy-2-methylprop-2-enoate, (E)-Ethyl 3-ethoxy-2-methylacrylate, Ethyl trans-3-ethoxy-2-methylacrylate
OR60192-1G OR60192-25G OR60192-5G
APOSOR60192-1GEA 22 EUR
APOSOR60192-1G APOSOR60192-25G APOSOR60192-5G
Ethyl (E)-3-ethoxy-2-methylacrylate
Ethyl (E)-3-ethoxy-2-methylacrylate
Formule: C₈H₁₄O₃
Kookpunt: 196…198 °C
Dichtheid: 1 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD06204558
CAS nummer: 1085699-23-5