Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 6-Carbamoylimidazo[1,2-a]pyridine, 6-(Aminocarbonyl)imidazo[1,2-a]pyridine
OR60212-1G OR60212-250MG
APOSOR60212-1GEA 340 EUR
APOSOR60212-1G APOSOR60212-250MG
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxamide
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxamide
Formule: C₈H₇N₃O
Smeltpunt: 202…204 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13176747
CAS nummer: 103313-38-8