2-Hydrazino-3-methylpyrazine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Hydrazino-3-methyl-1,4-diazine, 2-Hydrazineyl-3-methylpyrazine, (3-Methylpyrazin-2-yl)hydrazine
OR60215-1G OR60215-250MG
APOSOR60215-1GEA 363 EUR
APOSOR60215-1G APOSOR60215-250MG
2-Hydrazino-3-methylpyrazine
2-Hydrazino-3-methylpyrazine
Formule: C₅H₈N₄
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD19201409
CAS nummer: 19848-54-5