6-Bromo-2-hydrazino-3-methoxypyrazine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (6-Bromo-3-methoxypyrazin-2-yl)hydrazine, 6-Bromo-2-hydrazino-3-methoxy-1,4-diazine
OR60216-100MG OR60216-1G OR60216-500MG
APOSOR60216-100MGEA 135 EUR
APOSOR60216-100MG APOSOR60216-1G APOSOR60216-500MG
6-Bromo-2-hydrazino-3-methoxypyrazine
6-Bromo-2-hydrazino-3-methoxypyrazine
Formule: C₅H₇BrN₄O
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD22375534
CAS nummer: 1334135-54-4