5-Bromo-3-chloro-2-hydrazinopyrazine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Bromo-3-chloro-2-hydrazino-1,4-diazine, (5-Bromo-3-chloropyrazin-2-yl)hydrazine
OR60219-1G OR60219-250MG OR60219-100MG
APOSOR60219-1GEA 403 EUR
APOSOR60219-1G APOSOR60219-250MG APOSOR60219-100MG
5-Bromo-3-chloro-2-hydrazinopyrazine
5-Bromo-3-chloro-2-hydrazinopyrazine
Formule: C₄H₄BrClN₄
MW: 223.458 g/mol
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD22375535
CAS nummer: 850421-08-8