3-Bromo-2-hydrazino-5-methylpyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (3-Bromo-5-methylpyridin-2-yl)hydrazine, 5-Bromo-6-hydrazino-3-picoline
OR60227-1G OR60227-250MG
APOSOR60227-1GEA 32.2 EUR
APOSOR60227-1G APOSOR60227-250MG
3-Bromo-2-hydrazino-5-methylpyridine
3-Bromo-2-hydrazino-5-methylpyridine
Formule: C₆H₈BrN₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD10000011
CAS nummer: 1289007-61-9