2-Hydrazino-4-methylpyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (4-Methylpyridin-2-yl)hydrazine, 2-Hydrazino-4-picoline, 2-Hydrazinyl-4-methylpyridine
OR60231-1G OR60231-5G
APOSOR60231-1GEA 110 EUR
APOSOR60231-1G APOSOR60231-5G
2-Hydrazino-4-methylpyridine
2-Hydrazino-4-methylpyridine
Formule: C₆H₉N₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09863246
CAS nummer: 4931-00-4