5-Bromo-2-hydrazino-4-methylpyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR60233-5G OR60233-1G
APOSOR60233-5GEA 549 EUR
APOSOR60233-5G APOSOR60233-1G
5-Bromo-2-hydrazino-4-methylpyridine
5-Bromo-2-hydrazino-4-methylpyridine
Formule: C₆H₈BrN₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09999921
CAS nummer: 913839-67-5