Ethyl 2-benzoyl-3-(dimethylamino)acrylate, tech
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR60237-1G OR60237-25G OR60237-5G
APOSOR60237-1GEA 87.6 EUR
APOSOR60237-1G APOSOR60237-25G APOSOR60237-5G
Ethyl 2-benzoyl-3-(dimethylamino)acrylate, tech
Ethyl 2-benzoyl-3-(dimethylamino)acrylate
Formule: C₁₄H₁₇NO₃
Kookpunt: 150…155 °C (0,5 mm Hg)
Smeltpunt: 62…65 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00120477
CAS nummer: 66129-60-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III