5-Bromo-2-nitrotoluene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR60239-25G OR60239-5G OR60239-1G
APOSOR60239-25GEA 51.2 EUR
APOSOR60239-25G APOSOR60239-5G APOSOR60239-1G
5-Bromo-2-nitrotoluene 98%
5-Bromo-2-nitrotoluene
Formule: C₇H₆BrNO₂
Smeltpunt: 55…56 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00137824
CAS nummer: 52414-98-9