3'-Iodo-2'-methylacetophenone 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-(3-Iodo-2-methylphenyl)ethan-1-one), 1-(3-Iodo-2-methylphenyl)ethanone
OR60262-1G OR60262-250MG OR60262-5G
APOSOR60262-1GEA 301 EUR
APOSOR60262-1G APOSOR60262-250MG APOSOR60262-5G
3'-Iodo-2'-methylacetophenone 95%
3'-Iodo-2'-methylacetophenone
Formule: C₉H₉IO
MW: 260.072 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22573017
CAS nummer: 52164-39-3