2-Bromo-7-methoxyphenazine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR60266-1G OR60266-250MG OR60266-5G
APOSOR60266-1GEA 199 EUR
APOSOR60266-1G APOSOR60266-250MG APOSOR60266-5G
2-Bromo-7-methoxyphenazine 95%
2-Bromo-7-methoxyphenazine
Formule: C₁₃H₉BrN₂O
Smeltpunt: 174…175 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD32066843
CAS nummer: 58476-71-4