4-(4-Methylhomopiperazin-1-yl)methylbenzyl alcohol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR6073-1G
OR6073-5G
APOSOR6073-1GEA
132
EUR
APOSOR6073-1G
APOSOR6073-5G
4-(4-Methylhomopiperazin-1-yl)methylbenzyl alcohol
4-(4-Methylhomopiperazin-1-yl)methylbenzyl alcohol
Formule:
C₁₄H₂₂N₂O Kookpunt: 190…200 °C (2 mm Hg) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD09064973 CAS nummer: 884507-50-0 |