(3-Bromophenyl)methanesulphonyl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR6077-1G OR6077-25G OR6077-5G
APOSOR6077-1GEA 32.2 EUR
APOSOR6077-1G APOSOR6077-25G APOSOR6077-5G
(3-Bromophenyl)methanesulphonyl chloride 97%
(3-Bromophenyl)methanesulphonyl chloride
Formule: C₇H₆BrClO₂S
Smeltpunt: 88…89 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06798043
CAS nummer: 58236-74-1
UN: 3261
ADR: 8,II