Methyl 4-[(chlorosulphonyl)methyl]benzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
OR6079-1G
OR6079-250MG
APOSOR6079-1GEA
141
EUR
APOSOR6079-1G
APOSOR6079-250MG
Methyl 4-[(chlorosulphonyl)methyl]benzoate
Methyl 4-[(chlorosulphonyl)methyl]benzoate
Formule:
C₉H₉ClO₄S Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD07778383 CAS nummer: 130047-14-2 UN: 3261 ADR: 8,II |