4-Methyl-3,4-dihydro-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazine-7-carbonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR6087-1G OR6087-5G
APOSOR6087-1GEA 99.6 EUR
APOSOR6087-1G APOSOR6087-5G
4-Methyl-3,4-dihydro-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazine-7-carbonitrile 97%
4-Methyl-3,4-dihydro-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazine-7-carbonitrile
Formule: C₉H₉N₃O
Smeltpunt: 107…109 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09065019
CAS nummer: 912569-63-2