5-Bromo-2-[(methylamino)methyl]pyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1-(5-Bromopyridin-2-yl)-N-methylmethylamine
OR6090-1G OR6090-250MG
APOSOR6090-1GEA 463 EUR
APOSOR6090-1G APOSOR6090-250MG
5-Bromo-2-[(methylamino)methyl]pyridine 95%
5-Bromo-2-[(methylamino)methyl]pyridine
Formule: C₇H₉BrN₂
MW: 201.064 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09065029
CAS nummer: 915707-70-9
UN: 2735
ADR: 8 III