1-Benzyl-3-({[(tert-butyl)dimethylsilyl]oxy}methyl)piperidin-4-one 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR6091-1G OR6091-5G
APOSOR6091-1GEA 200 EUR
APOSOR6091-1G APOSOR6091-5G
1-Benzyl-3-({[(tert-butyl)dimethylsilyl]oxy}methyl)piperidin-4-one 95%
1-Benzyl-3-({[(tert-butyl)dimethylsilyl]oxy}methyl)piperidin-4-one
Formule: C₁₉H₃₁NO₂Si
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09065031
CAS nummer: 325486-37-1
UN: 2922
ADR: 8+6.1,III