6-Methoxyisatoic anhydride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR61001-5G OR61001-250MG OR61001-1G
APOSOR61001-5GEA 207 EUR
APOSOR61001-5G APOSOR61001-250MG APOSOR61001-1G
6-Methoxyisatoic anhydride
6-Methoxyisatoic anhydride
Formule: C₉H₇NO₄
Smeltpunt: 258…264 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11046419
CAS nummer: 67765-42-8