1,3-Dimethyl-1H-benzimidazol-3-ium iodide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR61013-1G OR61013-250MG
APOSOR61013-1GEA 455 EUR
APOSOR61013-1G APOSOR61013-250MG
1,3-Dimethyl-1H-benzimidazol-3-ium iodide
1,3-Dimethyl-1H-benzimidazol-3-ium iodide
Formule: C₉H₁₁N₂·I
Smeltpunt: 137…142 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00491277
CAS nummer: 7181-87-5