6-Chloro-5-methylnicotinonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR61021-1G OR61021-250MG OR61021-5G
APOSOR61021-1GEA 24.9 EUR
APOSOR61021-1G APOSOR61021-250MG APOSOR61021-5G
6-Chloro-5-methylnicotinonitrile 98%
6-Chloro-5-methylnicotinonitrile
Formule: C₇H₅ClN₂
Smeltpunt: 114…118 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09261082
CAS nummer: 66909-33-9