6-Chloro-5-methylnicotinic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR61022-1G OR61022-500MG
APOSOR61022-1GEA 316 EUR
APOSOR61022-1G APOSOR61022-500MG
6-Chloro-5-methylnicotinic acid
6-Chloro-5-methylnicotinic acid
Formule: C₇H₆ClNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD17214192
CAS nummer: 66909-29-3