Methyl 3-bromo-1H-indazole-7-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Bromo-7-(methoxycarbonyl)-1H-indazole
OR61031-1G OR61031-100MG
APOSOR61031-1GEA 76 EUR
APOSOR61031-1G APOSOR61031-100MG
Methyl 3-bromo-1H-indazole-7-carboxylate
Methyl 3-bromo-1H-indazole-7-carboxylate
Formule: C₉H₇BrN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16556320
CAS nummer: 1257535-37-7