6-Chloropyridine-2-carboxamide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR61041-10G OR61041-1G OR61041-5G
APOSOR61041-10GEA 681 EUR
APOSOR61041-10G APOSOR61041-1G APOSOR61041-5G
6-Chloropyridine-2-carboxamide 97%
6-Chloropyridine-2-carboxamide
Formule: C₆H₅ClN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00708892
CAS nummer: 70593-61-2