N-(Toluene-4-sulphonyl)glycine methyl ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR61063-100G OR61063-25G OR61063-500G
APOSOR61063-100GEA 116 EUR
APOSOR61063-100G APOSOR61063-25G APOSOR61063-500G
N-(Toluene-4-sulphonyl)glycine methyl ester
N-(Toluene-4-sulphonyl)glycine methyl ester
Formule: C₁₀H₁₃NO₄S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00558890
CAS nummer: 2645-02-5