3-Iodo-2-methylphenacyl bromide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR61076-1G OR61076-250MG OR61076-5G
APOSOR61076-1GEA 24.9 EUR
APOSOR61076-1G APOSOR61076-250MG APOSOR61076-5G
3-Iodo-2-methylphenacyl bromide
3-Iodo-2-methylphenacyl bromide
Formule: C₉H₈BrIO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31726337
CAS nummer: 2408223-87-8
UN: 1759
ADR: 8,III