2,4,5-Trichlorobenzyl alcohol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR61082-1G OR61082-250MG
APOSOR61082-1GEA 431 EUR
APOSOR61082-1G APOSOR61082-250MG
2,4,5-Trichlorobenzyl alcohol
2,4,5-Trichlorobenzyl alcohol
Formule: C₇H₅Cl₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09999819
CAS nummer: 19010-52-7