2,4,5-Trichlorobenzyl bromide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
OR61083-1G
OR61083-250MG
APOSOR61083-1GEA
117
EUR
APOSOR61083-1G
APOSOR61083-250MG
2,4,5-Trichlorobenzyl bromide
2,4,5-Trichlorobenzyl bromide
Formule:
C₇H₄BrCl₃ MW: 274.37 g/mol Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD09999821 CAS nummer: 81778-11-2 UN: 3261 ADR: 8 III |