4-[2-(1H-Pyrazol-1-yl)ethoxy]benzeneboronic acid 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR6109-1G OR6109-250MG
APOSOR6109-1GEA 791 EUR
APOSOR6109-1G APOSOR6109-250MG
4-[2-(1H-Pyrazol-1-yl)ethoxy]benzeneboronic acid 96%
4-[2-(1H-Pyrazol-1-yl)ethoxy]benzeneboronic acid
Formule: C₁₁H₁₃BN₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09258754
CAS nummer: 957061-18-6