Methyl 3-bromo-2,4,6-trimethylbenzoate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR61097-1G OR61097-250MG
APOSOR61097-1GEA 651 EUR
APOSOR61097-1G APOSOR61097-250MG
Methyl 3-bromo-2,4,6-trimethylbenzoate 95%
Methyl 3-bromo-2,4,6-trimethylbenzoate
Formule: C₁₁H₁₃BrO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00184978
CAS nummer: 26584-20-3