3-Formyl-4-hydroxybenzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 5-Cyano-2-hydroxybenzaldehyde, 4-Cyano-2-hydroxyphenol
OR61136-1G OR61136-250MG
APOSOR61136-1GEA 170 EUR
APOSOR61136-1G APOSOR61136-250MG
3-Formyl-4-hydroxybenzonitrile
3-Formyl-4-hydroxybenzonitrile
Formule: C₈H₅NO₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09839541
CAS nummer: 74901-29-4