5-Bromo-1H-indazole-7-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Bromo-7-carboxy-1H-indazole
OR61153-1G OR61153-250MG
APOSOR61153-1GEA 267 EUR
APOSOR61153-1G APOSOR61153-250MG
5-Bromo-1H-indazole-7-carboxylic acid
5-Bromo-1H-indazole-7-carboxylic acid
Formule: C₈H₅BrN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13177019
CAS nummer: 953409-99-9