2-Amino-5-(2,6-dimethylmorpholin-4-yl)-1,3,4-thiadiazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR61159-1G OR61159-250MG OR61159-5G
APOSOR61159-1GEA 292 EUR
APOSOR61159-1G APOSOR61159-250MG APOSOR61159-5G
2-Amino-5-(2,6-dimethylmorpholin-4-yl)-1,3,4-thiadiazole
2-Amino-5-(2,6-dimethylmorpholin-4-yl)-1,3,4-thiadiazole
Formule: C₈H₁₄N₄OS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06243036
CAS nummer: 923682-98-8