3-Bromo-2-nitrobenzonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR61169-1G OR61169-5G OR61169-500MG
APOSOR61169-1GEA 103 EUR
APOSOR61169-1G APOSOR61169-5G APOSOR61169-500MG
3-Bromo-2-nitrobenzonitrile 95%
3-Bromo-2-nitrobenzonitrile
Formule: C₇H₃BrN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18392276
CAS nummer: 1261777-18-7