4-(Methylsulphonyl)-2-nitrophenol 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR61203-1G OR61203-5G OR61203-25G
APOSOR61203-1GEA 23.4 EUR
APOSOR61203-1G APOSOR61203-5G APOSOR61203-25G
4-(Methylsulphonyl)-2-nitrophenol 95+%
4-(Methylsulphonyl)-2-nitrophenol
Formule: C₇H₇NO₅S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00085946
CAS nummer: 97-10-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III