2-(2-Ethoxyphenoxy)ethylamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1-(2-Aminoethoxy)-2-ethoxybenzene, 2-(2-Ethoxyphenoxy)ethanamine
OR61209-1G OR61209-250MG
APOSOR61209-1GEA 301 EUR
APOSOR61209-1G APOSOR61209-250MG
2-(2-Ethoxyphenoxy)ethylamine
2-(2-Ethoxyphenoxy)ethylamine
Formule: C₁₀H₁₅NO₂
Kookpunt: 94…96 °C (1 mm Hg)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD06657756
CAS nummer: 6781-17-5
UN: 2735
ADR: 8,III