2-Amino-6-bromo-3-chlorophenol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Bromo-6-chloro-2-hydroxyaniline
OR61257-1G OR61257-250MG
APOSOR61257-1GEA 483 EUR
APOSOR61257-1G APOSOR61257-250MG
2-Amino-6-bromo-3-chlorophenol
2-Amino-6-bromo-3-chlorophenol
Formule: C₆H₅BrClNO
MW: 222.467 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20036248
CAS nummer: 1332765-75-9