4-Amino-6-chloro-3H-imidazo[4,5-c]pyridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR61299-100MG OR61299-250MG OR61299-1G
APOSOR61299-100MGEA 178 EUR
APOSOR61299-100MG APOSOR61299-250MG APOSOR61299-1G
4-Amino-6-chloro-3H-imidazo[4,5-c]pyridine 97%
4-Amino-6-chloro-3H-imidazo[4,5-c]pyridine
Formule: C₆H₅ClN₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18803412
CAS nummer: 52559-17-8