4-Amino-1-ethyl-3-methyl-1H-pyrazole hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR61321-1G OR61321-500MG
APOSOR61321-1GEA 631 EUR
APOSOR61321-1G APOSOR61321-500MG
4-Amino-1-ethyl-3-methyl-1H-pyrazole hydrochloride
4-Amino-1-ethyl-3-methyl-1H-pyrazole hydrochloride
Formule: C₆H₁₁N₃·ClH
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD11052940
CAS nummer: 1197230-21-9