2-(Aminomethyl)-3-bromo-5-chloropyridine hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR61330-1G OR61330-250MG
APOSOR61330-1GEA 161 EUR
APOSOR61330-1G APOSOR61330-250MG
2-(Aminomethyl)-3-bromo-5-chloropyridine hydrochloride
2-(Aminomethyl)-3-bromo-5-chloropyridine hydrochloride
Formule: C₆H₆BrClN₂·ClH
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD17214190
CAS nummer: 1257535-43-5