5-Acetyl-8-(benzyloxy)quinolin-2(1H)-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR61366-1G OR61366-500MG
APOSOR61366-1GEA 213 EUR
APOSOR61366-1G APOSOR61366-500MG
5-Acetyl-8-(benzyloxy)quinolin-2(1H)-one
5-Acetyl-8-(benzyloxy)quinolin-2(1H)-one
Formule: C₁₈H₁₅NO₃
Smeltpunt: 179…181 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19381743
CAS nummer: 93609-84-8