2-Chloro-6-methoxyisonicotinaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR61392-1G OR61392-500MG
APOSOR61392-1GEA 900 EUR
APOSOR61392-1G APOSOR61392-500MG
2-Chloro-6-methoxyisonicotinaldehyde
2-Chloro-6-methoxyisonicotinaldehyde
Formule: C₇H₆ClNO₂
Smeltpunt: 69…71 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06410665
CAS nummer: 329794-31-2